Y0000562
Midazolam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
midazolam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)C2=NCc3[n](c(nc3C(=O)O)C)c4c2cc(cc4)Cl
InChI
1S/C19H13ClFN3O2/c1-10-23-18(19(25)26)16-9-22-17(12-4-2-3-5-14(12)21)13-8-11(20)6-7-15(13)24(10)16/h2-8H,9H2,1H3,(H,25,26)
WZNYKINYEPCGAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)