Y0000351
Beclometasone dipropionate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
beclometasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H37ClO7.2C3H6O2.H2O/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5;2*1-2-3(4)5;/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3;2*2H2,1H3,(H,4,5);1H2/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27?,28-;;;/m0.../s1
RKQVJKKDDURQMN-UOCMDWENSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti