Y0001981
Mometasone furoate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mometasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H30Cl2O6.H2O/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20;/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3;1H2/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26?,27+;/m1./s1
AQCCVUHZMIMSIB-RYPKNOTESA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti