Y0000224
Oxfendazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxfendazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)