Y0000133
Clomipramine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clomipramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cc(cc3)Cl)N2CCCN(C)C
InChI
1S/C19H22Cl2N2/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3
ZRLHYTJLNUJZLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)