Y0000035
Carisoprodol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carisoprodol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)