Y0000033
Carbamazepine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
10,11-Dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carbamazepine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
205-210 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)