Documenti
W584649
Sigma-Aldrich
Cocoa extract
synthetic blend, FG
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12164502
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Forma fisica
liquid
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa
Applicazioni
Ingredients Declaration
Ingredient: Natural Cocoa Extract > 65%; Flavoring Substances > 20%; Caramel E150a > 10% (color); MPG > 6% (carrier); Water < 0.5% (carrier); Ethanol <0.004%(carrier)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2