Documenti fondamentali
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1780035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.348
Per informazioni sul prodotto W509348, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Punto di fusione
−20-−19 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)