Documenti fondamentali
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl 4-methylvalerate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero FEMA:
4749
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; tropical; fruity; sweet
Stringa SMILE
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)