Documenti fondamentali
W267215
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
natural, ≥96%, FG
Sinonimo/i:
Anisylacetone
Scegli un formato
W267215-SAMPLE-K
50,80 €
100 G
73,70 €
1 KG
393,00 €
50,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267215-SAMPLE-K
50,80 €
100 G
73,70 €
1 KG
393,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
50,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
botanical
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; floral; raspberry; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)