V0500000
Vindesine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Vindesine sulfate salt, Desacetylvinblastine amide sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vindesine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7N(CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)N)O)CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4)/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;/m1./s1
COFJBSXICYYSKG-FJFFLIEUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)