V0100026
Verapamil impurity M
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5,5′-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile]
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
verapamil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)