Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC UST-157
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format matrix material | format matrix material | format single component solution | format matrix material |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| concentration 2000 μg/mL each component in methanol | concentration 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50) | concentration 1000 μg/mL in methylene chloride | concentration 5000 μg/mL in methanol |
Analita
- Pentane
- Hexane
- Heptane
- Octane
- Nonane
- Decane
- Undecane
- Dodecane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
11 °C - closed cup - Solvent
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1