UPJSTAQ
Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
Scegli un formato
1.240,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.240,00 €
Ricombinante
expressed in E. coli expressed in
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
DNA free
RNase and DNase free (also Nickase free)
Confezionamento
pkg of 1.5 kU
tecniche
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantitative PCR
- Multiplex PCR
- Amplification of complex genomic DNA and cDNA templates
- Amplification of low-copy number targets
- Microbiome analysis
- For further manufacture
Caratteristiche e vantaggi
- DNA-free
- DNase-free, RNase-free, and nickase-free
- Ideal for high throughput quantitative PCR applications
- Reduces nonspecific amplification and primer-dimers
- Increases product yield
- Allows for room-temperature PCR set-up
- Suitable for a large number of thermal cycles (>35)
- The average amplification length is 0.1 to 3kb
- Enhanced change control and quality agreement.
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Passate in rassegna le nostre materie prime molecolari di alta qualità finalizzate allo sviluppo di saggi diagnostici e alla produzione di IVD. Approfittate della nostra competenza in materia di analisi diagnostiche molecolari e di enzimi per saggi molecolari.