T9073
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
analytical standard, 96%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
96%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Chrnb2(54239) , Htr1a(24473)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)