T4764
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
Descrizione generale
Applicazioni
- Development and validation of a high-performance liquid chromatographic method coupled with UV detection to measure cannabidiol and ∆9-tetrahydrocannabinol in rat plasma samples following their extraction by protein precipitation and liquid-liquid extraction (LLE)
- Estimation of cannabidiol and ∆9-tetrahydrocannabinol extracted from human plasma samples by liquid-liquid extraction using ultra-performance liquid chromatography with triple quadrupole mass spectrometry
- Multi-residue analysis of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and its two degradation products, 11-hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol, in whole blood samples by QuEChERS extraction and gas chromatography (GC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS)
- Optimization of an ultra-high performance supercritical fluid chromatographic (UHPSFC) method, combined with a tandem mass spectrometer (MS/MS) to determine ∆9-tetrahydrocannabinol, along with three of its major metabolites and four synthetic metabolites in wastewater samples following liquid-liquid extraction
- Development and validation of an ultra high-performance liquid chromatographic (UHPLC) method coupled to photodiode array and mass spectrometry detectors to determine 11 cannabinoids in various Cannabis Sativa samples
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)