Documenti fondamentali
SQC1238
Supelco
Methyl Mercury in Sediment
certified reference material
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC SQC-1238
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Analita
Descrizione
    Methylmercury 0 - 10.0 µg/kg
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua T Ackerman et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(10), 2178-2196 (2019-07-26)
Wetland environments provide numerous ecosystem services but also facilitate methylmercury (MeHg) production and bioaccumulation. We developed a wetland-management technique to reduce MeHg concentrations in wetland fish and water. We physically modified seasonal wetlands by constructing open- and deep-water treatment cells