Documenti fondamentali
ERMCC580
Estuarine sediment (total Hg and methylmercury)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
40 G
397,00 €
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 G
397,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
397,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
certified by the BSC
Composizione
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by
total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
Glass bottle containing ~40 g powder
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCC580
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)