SMB00939
1-Methyladenosine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyladenosine, N1-Methyladenosine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CN1C=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C1=N
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
GFYLSDSUCHVORB-IOSLPCCCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)