Documenti
SK019
Supelco
BOMB/HALOGEN QCS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analita
Descrizione
    1,1,1-Trichloroethane 1.25 g/100g
    Dimethyl Sulfoxide 1.23 g/100g
    Toluene 45.9 g/100g
    Mineral Oil 49.9 g/100g
    Hexafluorobenzene 0.820 g/100g
    1,6-Dibromohexane 0.760 g/100g
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)