SBR00026
Ligstroside
Nitric oxide inhibitor, ≥95%
Sinonimo/i:
(-)-ligstroside, Ligustroside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
lyophilized powder
PM
524.51
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL (19 mM)
methanol: ≥10 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3+/t16-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
GMQXOLRKJQWPNB-MVVLSVRYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Stoccaggio e stabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)