Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 519,00 € |
Informazioni su questo articolo
519,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.6597 at 20 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.8400 at 20 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.7145 at 20 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.7769 at 20 °C |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 500 mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Relative Density Standard (20°C)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-54-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?