Documenti fondamentali
QC1134
Supelco
Total Phenolics
certified reference material
Scegli un formato
2 ML
60,60 €
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
60,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-032
Concentrazione
in acetone
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weimin Peng et al.
Genetics, 179(1), 277-289 (2008-05-22)
Histone acetylation levels are regulated through the opposing activities of histone acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs). While much is known about gene-specific control of histone acetylation, little is understood about how total or cellular levels of histone acetylation are regulated.