PHR3764
o-Flutamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-N-[6-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1285862
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])NC(=O)C(C)C
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
ZMFQELZYFBRXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)