PHR3753
Iopamidol Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-Amino-N,N′-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, N,N′-Bis(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N′-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. I0329010
traceable to USP 1344724
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)