Documenti fondamentali
PHR3699
Verbascoside
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Acetoside, Kusaginin
Scegli un formato
PHR3699-40MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
PHR3699-40MG
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H36O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1711455
Famiglia di API
verbascoside
Confezionamento
pkg of 40MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Phenylethanoid glycoside. Antioxidant and antiproliferative.
Altre note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)