PHR3500
Styrene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Styrene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)