PHR3403
Azithromycin Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
3′-N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3′-N-demethylazithromycin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1046023
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C45H77N3O15S/c1-15-34-45(11,55)38(51)28(6)47(12)23-24(2)21-43(9,54)40(26(4)37(27(5)41(53)61-34)62-35-22-44(10,58-14)39(52)29(7)60-35)63-42-36(50)33(20-25(3)59-42)48(13)64(56,57)32-18-16-31(17-19-32)46-30(8)49/h16-19,24-29,33-40,42,50-52,54-55H,15,20-23H2,1-14H3,(H,46,49)/t24-,25-,26+,27-,28-,29+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1
UXWVLGKGQGGAID-SYARVETMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)