Documenti fondamentali
PHR3326
Supelco
Ibuprofen Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Isobutylphenyl)propionamide, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, (±)-Ibuprofen amide
Scegli un formato
50 MG
398,00 €
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
398,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.30
Beilstein:
2448195
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(N)=O)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15)
REUQKCDCQVNKLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)