Documenti fondamentali
PHR3313
Supelco
Doxazosin Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-(1,4-Benzodioxane-2-carbonyl)piperazine
Scegli un formato
50 MG
516,00 €
516,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
516,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.74
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
516,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1225420
Confezionamento
pkg of 1 mL
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2]1CCN(CC1)C(=O)C2Oc3c(cccc3)OC2
InChI
1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
TUKBWYXLYINULI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)