PHR3135
Spironolactone Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
17α-(2-Carboxyethyl)testosterone γ-lactone
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1619039
Famiglia di API
spironolactone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@]2([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CCC(=O)C=C5CC4)C)CC3)CC2)C)CCC1=O
InChI
1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
UWBICEKKOYXZRG-WNHSNXHDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)