PHR3085
Piperacillin Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N-Ethylpiperazine-2,3-dione
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1541529
Famiglia di API
piperacillin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1CCNC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)