Yes, this product can be used for quantitative analysis.
PHR2972
Castor Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Castor oil
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1096826
Famiglia di API
castor oil
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
313 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Castor Oil, pharmaceutical secondary standard, certified reference material, PHR2972, is it can be used for quantitative analysis?
1 risposta-