PHR2953
Carvedilol Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(2RS)-1-{Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, N-Benzylcarvedilol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1096655
Famiglia di API
carvedilol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
InChI
1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
FFZGDNBZNMTOCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)