Vai a
1287369
USP
Gabapentin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Carboxycyclohexaneacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2265744
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gabapentin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CC1(C(O)=O)CCCCC1)=O
InChI
1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
SDAXMMUAZRUWNL-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR2013PHR2012PHR2011
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
gabapentin
API family
gabapentin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentin Related Compound E
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)