PHR2837
Amoxapine Related Compound D
Sinonimo/i:
2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1031445
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
amoxapine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)C(=O)N2
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)