PHR2595
2,4-dichlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1187954
Famiglia di API
triclosan
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
P. eboll.
209-210 °C (lit.)
Punto di fusione
42-43 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.6 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)