PHR2420
Aspartame Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. A1321000
traceable to USP 1043728
Famiglia di API
aspartame
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
270-272 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)