PHR2352
Benoxinate Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benoxinate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid diethylaminoethyl ester, Oxybuprocaine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1050009
Famiglia di API
benoxinate
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)