PHR2250
Cimetidine Impurity B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl 3-cyano-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl]ethyl]carbamimidate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
cimetidine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCN\C(=N\C)\NC#N)Cc1nc[nH]c1C.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N6S.2ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);2*1H
NEXYNVYEWBRXBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)