PHR1846
Fluticasone Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6α, 9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 6ALPHA, 9ALPHA-DIFLUORO-11BETA,17ALPHA-DIHYDROXY-16ALPHA-METHYL-3-OXOANDROSTA-1,4-DIENE-17BETA-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1285818
Famiglia di API
fluticasone
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
QSVBUQTYFQFEHC-IDIDPBNYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)