PHR1513
Enrofloxacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Enrofloxacin, ENR, ENRO, Baytril
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001259
traceable to USP 1235900
Famiglia di API
enrofloxacin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Enrofloxacin is classified under the second generation quinolone antibiotics, known as ′fluoroquinolones′. It is a component of several medicines used to treat urinary tract infections, infections of the gastrointestinal tract, respiratory tract infections, infections of the skin structure as well as surgical prophylaxis.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?