PHR1338
Triclosan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1682206
Famiglia di API
triclosan
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triclosan is a non-ionic broad spectrum antibacterial and antifungal agent, used in personal care products such as antiseptic soaps, toothpastes, fabrics and plastics.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?