Vai a
C2389
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (HPLC), powder, de novo phospholipid synthesis inhibitor
Sinonimo/i:
Helicocerin, (2R,3S,E,E)-2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
462,00 €
392,70 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
241-424-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4140423
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cerulenin, ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
biological source
Cephalosporium caerulens
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
93 °C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(15)13-12(16-13)10(2)14/h3-4,6-7,12-13H,5,8-9H2,1-2H3/b4-3+,7-6+/t12-,13+/m0/s1
InChI key
PTNNGEBMCNMENY-JIVMHGEESA-N
Gene Information
human ... FASN(2194)
General description
Cerulenin, an inhibitor of de novo phospholipid synthesis triggers apoptosis in various wild type p53 and mutant p53 tumor cell lines. This fungal antibiotic also blocks the condensing enzyme involved in fatty acid and polyketide biosynthesis.
Application
Cerulenin has been used:
  • as a fatty acid synthase inhibitor to study its effects on aldosterone-induced trained immunity
  • as a blocker of fatty acid synthase to study its effects on the replication of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2)
  • as a supplement in yeast extract–peptone–dextrose/glycerol (YPD/G) agar plates for the isolation of cerulenin-resistant yeast strains
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9026C4519PHR1791
Cerulenin ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
Sigma-Aldrich
C2389
Cerulenin
Caerulein ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9026
Caerulein
Ferulic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1791
Ferulic Acid
description
≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
description
≥95% (HPLC)
description
lyophilized powder, oxidase 20-75 units/mg protein
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerulenin
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. HOW LONG IS CERULENIN STABLE FOR WHEN DISSOLVED IN ACETONE?
    1 risposta
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, an identical product, 219557, notes that solutions prepared in organic solvents, such as acetone, may be stored protected from light at -20°C for up to 3 months. It is recommended that aqueous solutions not be stored for more than 1 day.