PHL89553
Echimidine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-/m0/s1
HRSGCYGUWHGOPY-LYHHMGRNSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)