B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
film
Colore
colorless
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3