Documenti fondamentali
PHL89246
Luteolin 3′,7-di-O-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronide
Scegli un formato
10 MG
842,00 €
842,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
842,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H26O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
842,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)