Documenti
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H20O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.44
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)