Documenti fondamentali
PHL83310
Brazilin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Brasilin, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
Scegli un formato
10 MG
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
408,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.28
Colour Index:
75280
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)